安全性情報
BM6
Viscosity Bath Media
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
WGK
WGK 3
Jan Code
BM6-20L:
BM6-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)