安全性情報
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
別名:
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
認証
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
品質水準
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMUPPLU-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)