安全性情報
BCR024C
Titanium (O, N)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
cubes (0.2 g)
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR024C
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR024C-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)