Merck
BCR059A
Ti Al6 V4合金(O)
BCR®, certified reference material, disc
別名:
チタン-アルミニウム-バナジウム合金, チタン-アルミニウム-バナジウム合金6%Alおよび4%V含有Ti, チタン-アルミニウム-バナジウム合金中の酸素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
disc
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI Key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
窒素および酸素の質量分率について認証されています。
アナリシスノート
さらに詳しく知るには以下をご覧ください:
BCR059A
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR059A-21G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
チタン powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268496
チタン
チタン 5-10 mm, ≥99.99% trace metals basis (purity exclusive of Na and K content)
Sigma-Aldrich
305812
チタン