Merck
BCR089
Ti Al6 V4 (Al, V)
BCR®, certified reference material, disc
別名:
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Aluminum-titanium-vanadium alloy Al6TiV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
disc
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI Key
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
For more information please see:
BCR089
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
BCR089-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)