安全性情報
NIST853A
Aluminum alloy 3004
NIST® SRM® 853a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 40 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumentalmethods of analysis.
SRM 853A_cert
SRM 853A_SDS
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Titanium (Ti), Vanadium (V), Gallium (Ga)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zirconium (Zr), Chromium (Cr), Strontium (Sr), Tin (Sn), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST853A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)