認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.0-101.0% dry basis
フォーム
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
アプリケーション
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94752-VAR:
94752-BULK:
94752-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック