組成
~ 5 wt% loading of catalyst
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CN(C)C3=CC=C(C=C3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI:1S/C16H28NP.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
SNUBBUQVCDWEAV-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form (764183)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
936820-1G:
936820-BULK:
936820-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)