Merck
89532
Millipore
チタン(IV)オキシスルファート - 硫酸 溶液
27-31% H2SO4 basis, for the detection of H2O2 and ether peroxides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiOSO4 · (H2SO4)x
CAS番号:
分子量:
159.93 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
形状
liquid
品質
for the detection of H2O2 and ether peroxides
組成
H2SO4, 27-31%
Ti, ~5%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: titanium
密度
1.32 g/mL at 20 °C
SMILES記法
O=S(O[Ti]1=O)(O1)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/2H2O4S.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DLRWTNIGAIBGCM-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid solution has been used as solvent for preparing Ti(IV) stock solutions to understand the interaction of oxocarbonic anions with highly charged metal ions using Resonance Raman spectroscopy.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89532-1L:4.548173349725E12
89532-250ML:4.548173349732E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Evidences for a localized chromophore in the Ti (IV)/squarate complex: a resonance Raman investigation.
Santos, P. S., et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 56.8, 1553-1562 (2000)