Merck
14023
Sigma-Aldrich
チタン(IV)オキシスルファート
≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
別名:
チタニルスルフェート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiOSO4 · aq
CAS番号:
分子量:
159.93 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
フォーム
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
≥29% (Ti (as TiO2))
不純物
sulfonic acid
≤17% free acid (as H2SO4)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES記法
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI Key
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
チタン(IV)オキシスルファートは、さまざまな二酸化チタン(TiO2)光触媒を合成するための前駆体として使用されています。
また、凍結乾燥したチタニア泡の合成や、trans-フェルラ酸のバニリンへの酸化に適用可能なWO3-ロードTiO2光触媒の合成にも使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14023-1KG:4548173291239
14023-6X1KG:4548173291260
14023-BULK:
14023-50KG:4548173291246
14023-VAR:
14023-6X100G:4548173291253
14023-100G:4548173291222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photocatalytic green synthesis of piperonal in aqueous TiO2 suspension
Bellardita M, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 144, 607-613 (2014)
K Wende et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 798-799, 48-54 (2016-03-21)
Cold atmospheric pressure plasmas represent a favorable option for the treatment of heat sensitive materials and human or animal tissue. Beneficial effects have been documented in a variety of medical conditions, e.g., in the treatment of chronic wounds. It is
Highly photoactive 2D titanium dioxide nanostructures prepared from lyophilized aqueous colloids of peroxo-polytitanic acid
Subrt J, et al.
Materials Research Bulletin, 49, 405-412 (2014)
Karoly Kozma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(29), 11086-11093 (2019-07-02)
TiO2 is manufactured for white pigments, solar cells, self-cleaning surfaces and devices, and other photocatalytic applications. The industrial synthesis of TiO2 entails: (1) the dissolution of ilmenite ore (FeTiO3) in aqueous sulfuric acid which precipitates the Fe while retaining the
Stanislav S Fedotov et al.
Nature communications, 11(1), 1484-1484 (2020-03-22)
The rapid progress in mass-market applications of metal-ion batteries intensifies the development of economically feasible electrode materials based on earth-abundant elements. Here, we report on a record-breaking titanium-based positive electrode material, KTiPO4F, exhibiting a superior electrode potential of 3.6 V in