グレード
for analytical purposes
品質水準
品質
for determination of hydrogen peroxyde (H 15), according to DIN 38 409, part 15, DEV-18
特定アナライト
peroxidase
濃度
1.9-2.1%
テクニック
photometry: suitable
不純物
sulfonic acid
適合性
passes test for function test
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
SMILES記法
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
InChI Key
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Municipal wastewater samples by colorimetry and spectrophotometry methods according to DIN 38 409.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34244-1L:4548174009581
34244-VAR:
34244-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)