Merck
14007
Sigma-Aldrich
シュウ酸チタン酸カリウム 二水和物
別名:
ジオキサラトオキソチタン酸(IV)二カリウム二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4K2O9Ti · 2H2O
CAS番号:
分子量:
354.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Ti](=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.O.Ti/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;;/q;;2*+1;;;;+2/p-4
InChI Key
PGGRHIGITIPOBF-UHFFFAOYSA-J
詳細
シュウ酸チタンカリウム二水和物は水溶性に優れているため、有機合成の触媒として使用されています。反応終了後、反応液から容易に分離することができます。
アプリケーション
シュウ酸チタンカリウム(PTO)二水和物は、以下の用途に使用されています:
  • 芳香族アルデヒド、マロノニトリル、およびレソルシノール/ナフトールの三成分縮合反応によるクロメン誘導体を合成するための触媒として
  • プラズマ電解酸化法(PEO)によりアルミニウム合金表面をTiO2層で機能化するための電解質として
PTOは、二酸化チタン(TiO2)ナノ粒子合成の前駆体として使用されます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14007-BULK:
14007-1KG:4548173341224
14007-VAR:
14007-25KG-H:
14007-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrorheological properties of suspensions of hollow globular titanium oxide/polypyrrole particles.
Sedlacik, M.
Colloid and Polymer Science, 290(1), 41-48 (2012)
Sub-100? C solution processed amorphous titania nanowire thin films for high-performance perovskite solar cells.
Wu W Q, et al.
Journal of Power Sources, 329, 17-22 (2016)
Formation of multi-functional TiO2 surfaces on AA2024 alloy using plasma electrolytic oxidation
Ignjatovic, S, et al.
Applied Surface Science, 544, 148875-148875 (2021)
Rusen Zou et al.
iScience, 24(2), 102094-102094 (2021-03-23)
Microbial electrosynthesis system (MES) has recently been shown to be a promising alternative way for realizing in situ and energy-saving synthesis of hydrogen peroxide (H2O2). Although promising, the scaling-up feasibility of such a process is rarely reported. In this study
Ultrasonic synthesis of substituted chromenes by utilizing potassium titanium oxalate
Manake AP, et al.
Materials Today: Proceedings, 26, 3487-3491 (2020)