Merck
388173
Sigma-Aldrich
チタン(IV) (トリエタノールアミナト)イソプロポキシド 溶液
80 wt. % in isopropanol
別名:
TYZOR® TE 有機チタン酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO4Ti
CAS番号:
分子量:
253.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
viscous liquid
品質水準
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
80 wt. % in isopropanol
密度
1.087 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)[Ti]12OCCN(CCO1)CCO2
InChI
1S/C6H12NO3.C3H7.Ti/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;1-3-2;/h1-6H2;3H,1-2H3;/q-3;;+3
InChI Key
RSUVVMHMKLWZQT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
388173-500ML:
388173-VAR:
388173-BULK:
388173-100ML:4548174017029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
388173-100ML4061831968828
388173-500ML