Merck
175587
Sigma-Aldrich
トリス(2-メトキシエトキシ)(ビニル)シラン
98%
別名:
ビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2O)3SiCH=CH2
CAS番号:
分子量:
280.39
Beilstein:
1795316
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCO[Si](OCCOC)(OCCOC)C=C
InChI
1S/C11H24O6Si/c1-5-18(15-9-6-12-2,16-10-7-13-3)17-11-8-14-4/h5H,1,6-11H2,2-4H3
InChI Key
WOXXJEVNDJOOLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
175587-BULK:
175587-VAR:
175587-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)