安全性情報
8.41268
Sigma-Aldrich
Trimethoxyvinylsilane
for synthesis
別名:
Trimethoxyvinylsilane, Vinyltrimethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O3Si
CAS番号:
分子量:
148.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
220-449-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
88 hPa ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
235 °C
有効性
7120 mg/kg LD50, oral (Rat)
3259 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
123 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 22 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.973
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体