413321
トリメトキシ[2-(7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタ-3-イル)エチル]シラン
98%
別名:
[2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチル]トリメトキシシラン, 2-(7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタ-3-イル)エチル-トリメトキシシラン, 3-(2-トリメトキシシリルエチル)シクロヘキセンオキシド
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OC)OC
InChI
1S/C11H22O4Si/c1-12-16(13-2,14-3)7-6-9-4-5-10-11(8-9)15-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
DQZNLOXENNXVAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- a photoacid generator activated by two photon excitation.
- nanoscale polymeric structures (width: 65 nm) using 520 nm femtosecond pulse excitation.
Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane may be used as a precursor to form SiCOH film via sol-gel. The silane may be used to functionalize alumina nanoparticles towards the fabrication of polyamide 12/alumina nanocomposites. 4 Basalt fibers were functionalized with this silane and its consequent effect on the fabrication of basalt fiber–epoxidized vegetable oil matrix composite materials was analyzed.
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
276.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
136 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
413321-VAR:
413321-100ML:
413321-25ML:
413321-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
413321-100ML | |
413321-25ML | 4061832081625 |