Merck
388165
Sigma-Aldrich
チタン(IV)ビス(アンモニウムラクタト)ジヒドロキシド 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
ジヒドロキシビス(アンモニウム ラクタト)チタン溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3CH(O-)CO2NH4]2Ti(OH)2
CAS番号:
分子量:
294.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.51 psi ( 20 °C)
3.19 psi ( 55 °C)
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.438
密度
1.222 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N.N.CC(O[Ti](O)(O)OC(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C3H5O3.2H3N.2H2O.Ti/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;/h2*2H,1H3,(H,5,6);2*1H3;2*1H2;/q2*-1;;;;;+4/p-2
InChI Key
XRASGLNHKOPXQL-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
チタン(IV)ビス(アンモニウムラクタト)ジヒドロキシドは下記の用途に使用できます:
  • 光触媒に使用可能なTiO2/WO3ナノファイバーの合成についての水溶性Ti前駆体。
  • 比色HFセンシング色素として使用可能なピロカテコールバイオレット含有複合体を合成するための反応剤。
  • 光触媒アプリケーションのための、チタニアナノ粒子を負荷したメソポーラスシリカを合成するためのTi前駆体。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
81.9 °F
引火点(℃)
27.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388165-BULK:
388165-500ML:
388165-100ML:
388165-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of TiO2/WO3 Composite Nanofibers by a Water-Based Electrospinning Process and Their Application in Photocatalysis
Odhiambo VO, et al.
Nanomaterials, 10(5), 882-882 (2020)
Titania nanoparticle-loaded mesoporous silica synthesized through layer-by-layer assembly for the photodegradation of sodium dodecylbenzenesulfonate
Kim B, et al.
Applied Surface Science, 490(5), 38-46 (2019)
Preparation of colorimetric hydrogel beads for hydrofluoric acid detection
Lee C and Lee S-Y
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 38(5), 67-72 (2016)
A pyrocatechol violet-titanium alkoxide complex for HF sensing: Study on the complex structure and application
Lee C, et al.
Dyes and Pigments, 127(5), 133-141 (2016)
Stelios Loukopoulos et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(19) (2020-10-01)
Heterostructured bilayer films, consisting of co-assembled TiO2 photonic crystals as the bottom layer and a highly performing mesoporous P25 titania as the top layer decorated with CoOx nanoclusters, are demonstrated as highly efficient visible-light photocatalysts. Broadband visible-light activation of the
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
388165-100ML4061831968804
388165-500ML4061838127044