安全性情報
78358
Supelco
ICP用テルルスタンダード
TraceCERT®, 1 g/L Te in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Te in nitric acid and hydrofluoric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アナリシスノート
1 g/L Te in 10% nitric acid and <0.1% hydrofluoric acid, prepared with high purity Te metal, HNO3, HF and water
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78358-100ML:4548173961323
78358-VAR:
78358-100ML-BULK:
78358-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)