Merck
88561
Sigma-Aldrich
2,2′-チオジエタノール
purum, ≥95.0% (GC)
別名:
2,2′-チオビス(エタノール), チオジエチレングリコール, チオジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
122.19
Beilstein:
1236325
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thioether
SMILES記法
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,2′-Thiodiethanol is used in the preparation of a wide range of gold complexes, which include Au(I) based catalysts such as chloro(triphenylphosphine)gold(I) [Au(PPh3)Cl], chloro(dimethyl sulfide)gold(I) [Au(SMe2)Cl] and chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) [IPrAuCl]. It can also be used to build calixarene frameworks.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88561-BULK:
88561-2.5L:
88561-1L:
88561-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular Cyclopropanation of Enynes with Alkenes: Trapping of Two Different Gold Carbenes.
Lopez S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 118(36), 6175-6178 (2006)
Networking of calixcrowns: From heteronuclear endo/exocyclic coordination polymers to a photoluminescence switch.
Lee J Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(42), 13838-13839 (2008)
A general synthesis for gold (I) complexes.
Al?Sa'Ady A K, et al.
Inorg. Synth., 23, 191-194 (1985)
Binding and extraction of alkali and alkaline earth metals by nano-baskets of calix [4] arene-1, 2-crown-3.
Mokhtari B and Pourabdollah K
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 73(1-4), 269-277 (2012)
Stereo-and regioselective gold-catalyzed hydroamination of internal alkynes with dialkylamines.
Hesp K D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18026-18029 (2010)