組成
agar, 15.0 g/L
bile salt mixture, 3.825 g/L
brilliant green, 0.0006 g/L
disodium hydrogen phosphate 2 hydrate, 1.0 g/L
ferric citrate, 0.5 g/L
lactose, 11.5 g/L
magnesium sulfate, 0.4 g/L
meat extract, 6.0 g/L
meat peptone, 3.8 g/L
metachrome yellow, 0.47 g/L
methyl blue, 0.25 g/L
neutral red, 0.022 g/L
L-phenylalanine, 5.0 g/L
sodium thiosulfate 5 hydrate, 4.25 g/L
starch (soluble), 0.5 g/L
sucrose, 13.0 g/L
trisodium citrate5.5 hydrate, 9.3 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (37 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Citrobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84368-500G:
84368-100G:
84368-VAR:
84368-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)