安全性情報
38589
Millipore
Salmonella Chromogen Agar Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A chromogenic supplement for the differential detection of Salmonella in food and clinical material.
構成
(per vial, sufficient for 1000 mL medium)
chromogenic mix 0.13 g, propylene glycol 10.0 g
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
38589-5VL-F:
38589-1VL-F:
38589-BULK-F:
38589-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)