安全性情報
92435
Millipore
TBX寒天
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
トリプトン胆汁X-グルクロニド寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 16649-1:2018
according to ISO 16649-2:2001
according to ISO 16649-3:2015
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
X-β-D-glucuronide, 0.075 g/L
peptone, 20 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.2±0.2 (25 °C in H2O)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
アプリケーション
食品、飼料および水中のE. coliの検出および計数に用いる発色性寒天。
調製ノート
蒸留水1 Lに36.6 gを懸濁させます。沸騰水浴または沸騰水流に入れ、培地が完全に溶解するまで加熱します。121°Cで15分間オートクレーブ処理します。水浴中で45~50°Cに冷却し、静かに混合し、15 mLを滅菌シャーレに注ぎます。+2~+8°Cで光から保護して保存した場合、プレートは1週間安定です。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
92435-500G-F:
92435-BULK-F:
92435-100G-F:
92435-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms