Merck
01993
Millipore
サルモネラ発色寒天培地セット
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.85
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for coliforms
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
関連するカテゴリー
アプリケーション
食品および臨床材料に含まれるサルモネラの検出に用いられる鑑別診断用寒天培地です。
構成
培地ベ-ス(4×29 g; 製品番号 84369):
ペプトン 5 g/L
酵母エキス 2 g/L
肉エキス 1 g/L
塩化ナトリウム 5 g/L
デオキシコ-ル酸ナトリウム 1 g/L
寒天 15 g/L
添加剤4バイアル(製品番号 38589; バイアル単位, 1バイアルは1000 mLの培地の調製に十分な量です):
発色剤混合物 0.13 g
プロピレングリコ-ル 10.0 g
調製ノート
Dissolve 29 g Salmonella Chromogen Agar (Cat. No. 84369) and 1 vial Salmonella Chromogen Agar Supplement (Cat. No. 38589) in 1 litre distilled water. Boil and shake for 35-40 minutes to dissolve the medium completely. Do not autoclave or overheat. Cool the medium as fast as possible to 45-50°C and shake gently for a further 30 minutes or less. Pour into cool petri dishes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)