組成
agar, 15.0 g/L
brilliant green, 0.0003 g/L
ferric citrate, 1.0 g/L
lactose, 10.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
neutral red, 0.025 g/L
ox bile, dehydrated, 8.5 g/L
peptone, 5.0 g/L
sodium citrate, 10.0 g/L
sodium thiosulfate, 8.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85640-VAR:
85640-100G:
85640-500G:
85640-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック