Merck
86348
Millipore
TCBS寒天
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
別名:
ビブリオ選択性寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
認証
according to ISO 21872-1:2017
according to ISO 21872-2:2007
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 14 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric citrate, 1 g/L
mixed peptone, 10 g/L
ox-bile, 5 g/L
sodium chloride, 10 g/L
sodium cholate, 3 g/L
sodium citrate, 10 g/L
sodium thiosulfate, 10 g/L
sucrose, 20 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
8.6±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Vibrio spp.
詳細
チオ硫酸塩クエン酸塩胆汁酸塩スクロース(TCBS)寒天は、グラム陽性細菌、 腸内細菌系統群およびPseudomonas(シュードモナス)属の細菌増殖を防止するため、アルカリ性pH(8.6)の雄ウシ胆汁および1%NaClを使用します。
アプリケーション
チオ硫酸塩クエン酸塩胆汁酸塩スクロース(TCBS)寒天はVibrio cholerae(コレラ菌)および他の Vibrio (ビブリオ)種の単離および培養の選択的寒天です。
調製ノート
蒸留水1 Lに88 gを溶解し、沸騰させます。プレートに分注します。オートクレーブ処理しないでください。
その他情報
合衆国西海岸の河口のVibrio cholerae(コレラ菌)の発生率;再構成乳児用ミルクの中のVibrio cholerae(コレラ菌)血清型小川の生存および増殖
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86348-100G:4548173369709
86348-BULK:
86348-VAR:
86348-500G:4548173369716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C A Kaysner et al.
Applied and environmental microbiology, 53(6), 1344-1348 (1987-06-01)
The incidence of Vibrio cholerae in shellfish, sediment, and waters of California, Oregon, and Washington was determined during the summer of 1984. Samples from 24 distinct estuaries were analyzed qualitatively. V. cholerae non-O1 was found in 23 estuaries and in
Dongyou Liu
Molecular Detection of Human Bacterial Pathogens (2011)
M.O. Odugbo et al.
Journal of Food Protection, 53, 1071-1071 (1990)
Asmaa T Y Kishawy et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-09-27)
The aim of the present study was to evaluate mannan oligosaccharides (MOS) or glycerol (GLY) as a carbon source on biofloc systems of Nile tilapia (O. niloticus) juveniles. Fish (n = 750) were reared in open flow (Controls) or biofloc
資料
Vibrio Detection