蒸気密度
9.27 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 133.2 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
446 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
32-34 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI Key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74158-BULK:
74158-5G:
74158-1G:
74158-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック