certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1430305
APIファミリー
methyl laurate
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2605-5X200MG:
PHR2605-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)