Merck
52919
Supelco
ヘキサトリアコンタン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)34CH3
CAS番号:
分子量:
506.97
Beilstein:
1712367
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
17.6 (vs air)
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C/1 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
75-77 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
InChI Key
YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Hexene can undergo bio-oxidation to form 5-hexen-1-ol, which can undergo further oxidation to yield 5-hexenoic acid. It can also find applications as a comonomer in the production of polyethylene.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
52919-BULK:
52919-VAR:
52919-1G:
52919-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Montgomery.HJ
Groundwater Chemicals Desk Reference, (4) (2007)
Klerk DA
Fischer-Tropsch Refining (2012)
プロトコル
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane