Merck
87086
Supelco
テトラコンタン
analytical standard
別名:
n-テトラコンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)38CH3
CAS番号:
分子量:
563.08
Beilstein:
1800152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
80-83 °C
80-84 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
InChI Key
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tetracontane may be used as internal standard in the quantitative determination of hydrocarbons in soil samples, using gas chromatography coupled with flame ionization detector(GC-FID).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87086-BULK:
87086-1G:
87086-250MG:
87086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
エイコサン analytical standard
Supelco
44818
エイコサン
Dotetracontane analytical standard
Supelco
44250
Dotetracontane
Tetrapentacontane analytical standard
Supelco
87992
Tetrapentacontane
Manual for Soil Analysis - Monitoring and Assessing Soil Bioremediation (2005)
プロトコル
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane