安全性情報
18602
Supelco
鉱物油規格混合物タイプAおよびB EN ISO 9377-2用
analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EN 9377-2
ISO
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.686 g/mL at 20 °C
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
multi-component solution
詳細
鉱物油標準混合物は、大部分が、水、土壌および汚泥マトリクス中の鉱物油含有量の決定に使用されます。
アプリケーション
EN ISO 9377-2に対する鉱物油標準混合物タイプAおよびBは、ガスクロマトグラフ/水素炎イオン化検出器(GC-FID)を用いた海洋体積物のサンプル中の全石油炭化水素の決定において、マトリクススパイク法による基準溶液として使用されています。
水サンプルからの全炭化水素インデックスの決定における基準物質として利用でき、その決定は、撹拌メンブレン抽出法と赤外分光法の間の直結を伴います。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18602-BULK-F:
18602-50ML-F-KC:
18602-10ML-F:
18602-2ML-F:
18602-5X2ML-F-KC:
18602-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Sensitive in-surface infrared monitoring coupled to stir membrane extraction for the selective determination of total hydrocarbon index in waters.
Alcudia-Leon MC
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(3), 1427-1433 (2010)
Determination of Total Hydrocarbons and Alkyl PAHs in Sediments from Apsheron Peninsula in Caspian Sea.
Ibadov AN and Suleymanov AB
Biological and Chemical Research, 111-111 (2015)