Merck
56681
Supelco
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
別名:
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
認証
DIN
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
アプリケーション
The hydrocarbon kit is intended to be used for the determination of hydrocarbons in solid waste, within a boiling point range of 175 °C to 525 °C, by gas chromatography and in accordance with DIN EN 14039 and ISO 16703. The hydrocarbons include n-alkanes from C10H22 to C40H82, isoalkanes, cycloalkanes, alkyl benzenes, alkyl napthalenes, and polycyclic aromatic compounds.
構成
kit contains:
mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
alkane standard solution
heptane
standard solution for the determination of the retention time
Florisil® tubes
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
24.8 °F
引火点(℃)
-4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
The special mineral oil standard mixture type A and B, which is used as a stock solution for calibration, is produced gravimetrically from the certified reference material BAM-K010 supplied by the Federal Institute for Materials Research and Testing BAM.
The special mineral oil standard mixture type A and B, which is used as a stock solution for calibration, is produced gravimetrically from the certified reference material BAM-K010 supplied by the Federal Institute for Materials Research and Testing BAM.