certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
5.96 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 47.8 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
401 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92064-VAR:
92064-100MG:
92064-BULK:
試験成績書(COA)