グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 64 °C)
詳細
qNMR Standard
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
LC/MS: suitable
qNMR: suitable
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
アプリケーション
その他情報
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50409-1G:
50409-VAR:
50409-50MG:
50409-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.