64148
ブロモブチド
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
(RS)-2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(α,α-dimethylbenzyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
InChI Key
WZDDLAZXUYIVMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
64148-BULK:
64148-VAR:
64148-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)