グレード
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
200
300
蒸気密度
1.04 (vs air)
蒸気圧
1.15 mmHg ( 93 °C)
詳細
qNMR Standard for DMSO-d6 (9.2 ppm)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
1058 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp
139-141 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
定量NMRによる認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
メルクの広範な定量的NMR標準品(qNMR標準品)をご覧ください。
注意
その他情報
衝突断面積(CCS)測定は、SYNAPT Xs質量分析器を用いてWaters Corporationが行いました。
イオンモビリティがどのようにしてイオンのCCSの測定を可能にするのかに関する説明と概要については、 ims.waters.comをご覧下さい。
SYNAPT XS質量分析器に関する詳細情報は、 IMS マイクロサイトおよび製品ウェブベージに記載されています。
TWCCS測定はこの基準値の2%以内であると考えられます。
P/N 88173は Waters MarketplaceからダウンロードできるWaters Extractables & Leachables UNIFI scientific libraryの一部です。
適したNMR溶媒:アセトニトリル、クロロホルム、MeOD、DMSO-d6
おすすめ製品
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
154 °C - (External MSDS)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07038-5G:
07038-1G:
07038-VAR:
07038-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The use of CRMs for the NMR quantification of phosphorylated organic compounds and metabolites offers several advantages as it is based on a signal comparison of the analyte with an internal or external reference standard.
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
関連コンテンツ
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.