安全性情報
5037804
Supelco
Amplifex Diene Reagent Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
テクニック
LC/MS: suitable
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Kit contains a protocol, 1 tubes of Amplifex Diene reagent and 1 tube of diluent. Each tube contains enough reagent to complete 50 reactions.
アナリシスノート
For further information on the Amplifex Diene Reagent kit, please visit this link.
To view the Protocol for the Amplifex Diene Reagent Kit, please visit this Protocol link.
Additional Application Notes may be viewed at the following links:
* Sample Preparation Procedure and Amplifex Diene Reagent Chemistry for DHVD3/DHVD2 Quantitation
* Analysis of 1,25 DHVD3 and 1,25 DHVD2 Using Amplifex Diene Reagent
法的情報
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2.0 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)