安全性情報
4465962
Supelco
Amplifex Keto Reagent Kit
別名:
Ketone Body Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
テクニック
LC/MS: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Kit contains a protocol, 2 tubes of Amplifex Keto reagent and 2 tubes of diluent.  Each tube contains enough reagent to complete 25 reactions.
アプリケーション
It was used in targeted metabolomic analysis, in a study done to understand the mitochondrial thiol modification, by targeted electrophile, which inhibits metabolism in breast adenocarcinoma cells. It may also be used in the oxosteroid chemical derivatization kit, in a study to determine the neurosteroids in sea lamprey by UPLC-MS/MS.
アナリシスノート
Additional information about the Amplifex Keto Reagent kit is at this page.
To view the Protocol for the Amplifex Keto Reagent Kit, please visit this Reagent protocol.
法的情報
Amplifex is a trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ugo Bussy et al.
Talanta, 149, 326-334 (2016-01-01)
This article describes the development and validation of a sensitive and robust method for the determination of neurosteroids in sea lamprey, an ancestral animal in vertebrate evolution. Chemical derivatization was used to enhance the detection of neurosteroids containing ketone function
M Ryan Smith et al.
Redox biology, 8, 136-148 (2016-01-18)
Many cancer cells follow an aberrant metabolic program to maintain energy for rapid cell proliferation. Metabolic reprogramming often involves the upregulation of glutaminolysis to generate reducing equivalents for the electron transport chain and amino acids for protein synthesis. Critical enzymes