Merck
49777
Supelco
ネオテーム
analytical standard
別名:
N-[N-(3,3-ジメチルブチル)-L-α-アスパルチル]-L-フェニルアラニン 1-メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30N2O5
CAS番号:
分子量:
378.46
Beilstein:
8352678
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E961
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -41.0±3.0°, c = 0.5 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ネオテームは、無糖低カロリー食品の生産に使用される人工甘味料であるアスパルテームに化学的に関連しています。食品または飲料への用途によっては、食品添加物として承認されています。
ネオテームは白色のジペプチドメチルエステルで、非常に強力で栄養価のない甘味料/調味料であることが確認されているため、さまざまな食品でのアプリケーションがあります。 アスパルテームと3,3-ジメチルブチルアルデヒドから1段階の化学合成プロセスで製造されます。
アプリケーション
ネオテームは、次のような分析物定量において分析標準物質として使用できます。
  • 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)によるワインサンプル中の分析物の定量。
  • 親水性相互作用液体クロマトグラフィー(HILC)による廃水中の分析物の定量。
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による食品サンプル中の分析物の定量。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49777-BULK:
49777-100MG:
49777-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modifying the temporal profile of the high-potency sweetener neotame
Prakash I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 786-789 (2001)
Neotame: discovery, properties, utility
Nofre C and Tinti M-J
Food Chemistry, 69, 245-257 (2000)
Joint RAO/WHO Expert Committee on Food Additives, World Health Organization
Evaluation of Certain Food Additives: Seventy-first Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (2004)
Yong-Gang Zhao et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 28(10), 967-971 (2012-10-13)
A reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method was developed for the simultaneous determination of nine food additives, i.e., acesulfame, saccharin, caffeine, aspartame, benzoic acid, sorbic acid, stevioside, dehydroacetic acid and neotame in red wine. The effects of ion-suppressors, i.e.
プロトコル
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.
RP-Amide and HILIC, both amenable to the analysis of polar compounds, were successfully used to resolve several beverage components, including sugars, vitamins, sweeteners, preservatives, and caffeine.