Merck
465666
Sigma-Aldrich
マグネシウム
ReagentPlus®, powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
品質水準
詳細
Metals basis purity
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
powder
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
粒径
−325 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.
It can also be used to catalyze Pinacol coupling, Reformatsky reaction and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
465666-50G:
465666-BULK:
465666-VAR:
465666-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28 (6), 1598-1605 (2009)
Magnesium: Annual survey covering the year 1971.
Blomberg C
Journal of Organometallic Chemistry, 45, 1-137 (1972)
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li JT, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B, 196-198 (2004)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids