About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
0.00013 hPa ( 325 °C)
アッセイ
≥98.5% (complexometric)
フォーム
solid
自己発火温度
>450 °C
不純物
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤500 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI Key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 500 ppm
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体