About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Assay (on Mg): ≥ 97.0 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体