Merck
45814
Supelco
イプロベンホス
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H21O3PS
CAS番号:
分子量:
288.34
Beilstein:
1974687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCc1ccccc1
InChI
1S/C13H21O3PS/c1-11(2)15-17(14,16-12(3)4)18-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3
InChI Key
FCOAHACKGGIURQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45814-100MG:
45814-1EA:
45814-BULK:
45814-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seonock Woo et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 149(3), 427-432 (2008-11-06)
The differential expression of a set of genes encoding antioxidant enzymes and stress-responsive proteins was investigated by real-time quantitative PCR in intestine, liver, and muscle tissues extracted from Oryzias javanicus after exposure to the organophosphorus pesticide, Iprobenfos (IBP). After IBP
[Toxicokinetics of ricid-P in the bodies of warm-blooded animals].
D A Chura et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (11)(11), 53-54 (1986-11-01)
T Tsuda et al.
Comparative biochemistry and physiology. C, Comparative pharmacology and toxicology, 96(1), 23-26 (1990-01-01)
1. Bioconcentration and excretion of diazinon, IBP, malathion and fenitrothion were studied for carp (Cyprinus carpio L.). 2. The concentrations of these pesticides in muscle and viscera of the carp reached plateaus in 12-48 hr exposure. 3. The average values
[Toxic action of ricid-II on the eye].
L V Riza et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (3)(3), 50-52 (1985-03-01)
Jee-Hyun Jung et al.
Marine environmental research, 63(5), 471-478 (2007-02-16)
Cholinesterases (ChEs) have been characterized in marbled sole (Limanda yokohamae) for use as a possible biomarker of pollution exposure. In brain, ChEs existed almost exclusively (>95%) as acetylcholinesterase (AChE) whereas in muscle, about 20-30% of ChE activity was in the