Merck
45467
Supelco
エディフェンホス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O-エチルS,S-ジフェニルホスホジチオエート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15O2PS2
CAS番号:
分子量:
310.37
Beilstein:
1988797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(Sc1ccccc1)Sc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O2PS2/c1-2-16-17(15,18-13-9-5-3-6-10-13)19-14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI Key
AWZOLILCOUMRDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Edifenphos is a selective and protective, organophosphorus foliar fungicide, used in controlling rice diseases such as blast caused by Pyricularia oryzae, sheath blight caused by Rhizoctonia solani and brown spot by Cochliobolus miyabeanus.
アプリケーション
Edifenphos may be used as a reference standard in the analysis of the analyte in rice using gold nanoparticle (AuNP)-based colorimetric multi-aptasensor.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45467-1EA:4548173266343
45467-250MG:4548173902326
45467-VAR:
45467-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biochemistry of Cell Walls and Membranes in Fungi (2012)
Edifenphos, Inhibitor of Phosphatidylcholine Biosynthesis in Pyricularia oryzae.
Kodama O, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 44(5), 1015-1021 (1980)
The Pesticide Encyclopedia (2014)
Detection of Iprobenfos and Edifenphos using a new Multi-aptasensor.
Agricultural and Biological Chemistry, 868(5), 60-66 (2015)
N Nanda et al.
Journal of basic and clinical physiology and pharmacology, 14(4), 373-386 (2004-06-17)
Edifenphos, an organophosphate fungicide, was administered to hemicastrated albino rats intraperitoneally for 15 consecutive days in graded doses of 2 to 8 mg/kg body weight. In the oil-treated hemicastrated control group, ovarian weight and total number of healthy and atretic