Merck
37007
Supelco
イミノクタジン三酢酸塩
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N,N"'-(イミノジ-8,1-オクタンジイル)ビスグアニジン トリアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H53N7O6
CAS番号:
分子量:
535.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7.3C2H4O2/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;3*1-2(3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);3*1H3,(H,3,4)
InChI Key
FKWDSATZSMJRLC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
37007-10MG:4548173356266
37007-BULK:
37007-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jihye Min et al.
Medicine, 96(32), e7737-e7737 (2017-08-11)
The purpose of this study was to identify the chemical responsible for cholestatic hepatitis in a 55-year-old woman who ingested 1,1'-iminodi (octamethylene) diguanidinium triacetate (iminoctadine triacetate), a fungicide. The fungicide formulation was also composed of polyoxyethylene nonylphenol (NP-40) and methanol.
Jinbong Park et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1458-1458 (2020-01-11)
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory disease of the skin, resulting from an immune dysfunction, that often occurs as a comorbidity of obesity. This investigation evaluated the capacity of Taeumjowi-tang (TJT), a Korean herbal formulation from the Sasang medical tradition