由来生物
chicken egg white
品質水準
フォーム
powder (crystalline)
比活性
70000-140000 U/mg
分子量
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... LYZ(396218)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。グラム陽性菌は、細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。
単位の定義
1 Uは、pH 7.0、25°Cで450 nmでの吸光度を毎分0.001だけ減少させる酵素量に相当します(Micrococcus luteus、ATCC 4698を基質として使用)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62971-50G-F:
62971-BULK-F:
62971-VAR-F:
62971-10G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Steffi Rudolph et al.
Food chemistry, 224, 19-25 (2017-02-06)
Enzymatic hydrolysis of proteins from rice, soy, pea and wheat, with both chymotrypsin and thermolysin, resulted in hydrolysates, which are efficient inhibitors of the angiotensin-converting enzyme (ACE). IC
Rizwan Mahmud et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global
Senlin Shao et al.
Water research, 159, 95-101 (2019-05-13)
Due to the lack of robust ways to quantify aggregations, fouling of two-foulant aggregations is poorly understood. This work systematically reports the ultrafiltration membrane fouling by aggregations formed from two oppositely charged organic foulants (i.e., humic acid (HA) and lysozyme
Franziska Trusch et al.
Nature communications, 9(1), 2347-2347 (2018-06-16)
The animal-pathogenic oomycete Saprolegnia parasitica causes serious losses in aquaculture by infecting and killing freshwater fish. Like plant-pathogenic oomycetes, S. parasitica employs similar infection structures and secretes effector proteins that translocate into host cells to manipulate the host. Here, we
Atsushi Miyashita et al.
PloS one, 14(5), e0209957-e0209957 (2019-05-16)
Should females alter their reproductive strategy when attacked by pathogens? Two hypotheses provide opposite predictions. Terminal reproductive investment theory predicts that reproduction should increase when the risk of death increases. However, physiological trade-offs between reproduction and immune function might be