製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)CCC(=C/c2ccc(Cl)cc2)\C1(O)Cn3cncn3
InChI
1S/C17H20ClN3O/c1-16(2)8-7-14(9-13-3-5-15(18)6-4-13)17(16,22)10-21-12-19-11-20-21/h3-6,9,11-12,22H,7-8,10H2,1-2H3/b14-9+
InChI Key
PPDBOQMNKNNODG-NTEUORMPSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34172-BULK:
34172-VAR:
34172-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック