Merck
307122
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt
別名:
Lucifer Yellow anhydride dipotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H5K2NO9S2
CAS番号:
分子量:
449.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
mp
>300 °C (lit.)
&ε; (減衰係数)
≥20000 at 264-268 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥30000 at 226-232 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 348-352 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[K+].Nc1c(cc2C(=O)OC(=O)c3cc(cc1c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H7NO9S2.2K/c13-10-5-1-4(23(16,17)18)2-6-9(5)7(12(15)22-11(6)14)3-8(10)24(19,20)21;;/h1-3H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
MIOVHACHHDENNE-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
4-Amino-3,6-disulfo-1,8-naphthalic anhydride dipotassium salt has been used to synthesize the fluorescent peptide analog, Lucifer yellow anhydride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
307122-BULK:
307122-VAR:
307122-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)