Merck
L3510
Sigma-Aldrich
ルシファーイエローVS 二リチウム塩
≥80% purity, powder
別名:
4-アミノ-N-(3-[ビニルスルホニル]フェニル)ナフタルイミド-3,6-ジスルホン酸 二リチウム塩, 4-アミノ-N-[3-(ビニルスルホニル)フェニル]ナフタルイミド-3,6-ジスルホン酸ジリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H12Li2N2O10S3
CAS番号:
分子量:
550.39
Beilstein:
5226753
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ルシファーイエローVS 二リチウム塩, ~85%
アッセイ
~85%
品質水準
フォーム
powder
yellow to brown
蛍光検出
λex 428 nm; λem 536 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Li+].[Li+].Nc1c(cc2C(=O)N(c3cccc(c3)S(=O)(=O)C=C)C(=O)c4cc(cc1c24)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.2Li/c1-2-33(25,26)11-5-3-4-10(6-11)22-19(23)14-8-12(34(27,28)29)7-13-17(14)15(20(22)24)9-16(18(13)21)35(30,31)32;;/h2-9H,1,21H2,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
PSJNJVOFDDMXDP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3510-BULK:
L3510-10MG:
L3510-100MG:
L3510-25MG:
L3510-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ludĕk Bláha et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 55(1), 126-134 (2009-07-22)
Toxicity and liver tumor promotion of cyanotoxins microcystins have been extensively studied. However, recent studies document that other metabolites present in the complex cyanobacterial water blooms may also have adverse health effects. In this study we used rat liver epithelial