アッセイ
≥70% (HPLC)
形状
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
596 nm
εmax
≥20000 at 253-259 nm in water at 0.01 g/L
≥23000 at 224-230 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)C=C)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N2O7S2.Na/c1-2-32(27,28)13-7-5-6-12(10-13)24-16-11-17(33(29,30)31)20(23)19-18(16)21(25)14-8-3-4-9-15(14)22(19)26;/h2-11,24H,1,23H2,(H,29,30,31);/q;+1/p-1
InChI Key
ANOULJGZTVOIFB-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
298409-1G:
298409-BULK:
298409-500MG:
298409-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)