組成
Dye content, 98%
mp
249 °C (dec.) (lit.)
λmax
655 nm
SMILES記法
[I-].CCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C23H23N2S2.HI/c1-3-24-18-12-8-10-14-20(18)26-22(24)16-6-5-7-17-23-25(4-2)19-13-9-11-15-21(19)27-23;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
MNQDKWZEUULFPX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 3次元蛍光寿命トモグラフィーにおける蛍光造影剤として。
- 高速遺伝子スクリーニング用色素。
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
173754-1G:4548173986050
173754-VAR:
173754-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.